Tisk…
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 5560 CZK
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28894400
CAS číslo: 1956322-51-2