3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500038-1G
OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA
3270
CZK
APOSOR500038-1G
APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Vzorec:
C₈H₅BrN₂O MW: 225,042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22548037 CAS číslo: 1375301-90-8 |