7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500036-100MG
OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA
3230
CZK
APOSOR500036-100MG
APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₆ClN₃ MW: 167,596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834589 CAS číslo: 929074-44-2 |