Tisk…
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 1820 CZK
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24556140
CAS číslo: 59514-93-1