Tisk…
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 3580 CZK
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168971
CAS číslo: 2207-28-5