Tisk…
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 2320 CZK
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16249550
CAS číslo: 681246-49-1