5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500031-10G
OR500031-1G
OR500031-5G
APOSOR500031-10GEA
0
CZK
APOSOR500031-10G
APOSOR500031-1G
APOSOR500031-5G
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27988163 CAS číslo: 1449693-24-6 |