Tisk…
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500029-250MG
APOSOR500029-250MGEA 5630 CZK
APOSOR500029-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,465 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28679044
CAS číslo: 1446222-51-0