2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500028-1G
OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA
9330
CZK
APOSOR500028-1G
APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Vzorec:
C₆H₆BrClN₂O MW: 237,482 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD30502621 CAS číslo: 2068151-92-6 |