Tisk…
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500027-100MG OR500027-250MG
APOSOR500027-100MGEA 3110 CZK
APOSOR500027-100MG APOSOR500027-250MG
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆ClNO
MW: 191.614 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08236769
CAS číslo: 791626-59-0