Tisk…
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500026-1G OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA 5130 CZK
APOSOR500026-1G APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄BrNOS
MW: 206.06 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22041605
CAS číslo: 933720-87-7