2-Chloro-8-methoxyquinoxaline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500025-100MG
OR500025-250MG
APOSOR500025-100MGEA
5530
CZK
APOSOR500025-100MG
APOSOR500025-250MG
2-Chloro-8-methoxyquinoxaline 95+%
2-Chloro-8-methoxyquinoxaline
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD25368345 CAS číslo: 659729-70-1 |