Tisk…
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 1370 CZK
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00489773
CAS číslo: 38275-42-2