5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500019-100MG
OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA
2730
CZK
APOSOR500019-100MG
APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Vzorec:
C₉H₉NO₂·ClH MW: 199,634 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30730075 CAS číslo: 2089378-52-7 |