Tisk…
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 4470 CZK
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07367876
CAS číslo: 864674-02-2