Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 12830 CZK
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18415475
CAS číslo: 1261786-46-2