4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR500015-100MG
OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA
4400
CZK
APOSOR500015-100MG
APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206.468 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17014484 CAS číslo: 1211529-34-8 |