Tisk…
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 3640 CZK
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08753704
CAS číslo: 99585-09-8