Tisk…
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 622 CZK
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01793848
CAS číslo: 111841-05-5