Tisk…
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 2400 CZK
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391433
CAS číslo: 666747-04-2