Tisk…
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500010-1G OR500010-250MG
APOSOR500010-1GEA 2400 CZK
APOSOR500010-1G APOSOR500010-250MG
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038291
CAS číslo: 876299-47-7