Tisk…
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 6850 CZK
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD19232727
CAS číslo: 77072-00-5