Tisk…
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 2280 CZK
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18389371
CAS číslo: 397323-70-5