Tisk…
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR500001-100MG OR500001-250MG
APOSOR500001-100MGEA 1450 CZK
APOSOR500001-100MG APOSOR500001-250MG
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21097794
CAS číslo: 1354000-03-5