Tisk…
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, β-D-Glucopyranosyl azide tetraacetate
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 8900 CZK
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,315 g/mol
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216966
CAS číslo: 13992-25-1