Tisk…

4-(Azidoacetyl)morpholine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 10350 CZK
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₀N₄O₂
Bod varu: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320911
CAS číslo: 864528-04-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR