Tisk…
DL-Tropic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
OR4935-100G OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-100GEA 1820 CZK
APOSOR4935-100G APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
DL-Tropic acid 98%
DL-Tropic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004255
CAS číslo: 552-63-6
EINECS: 209-020-6