Tisk…
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 9330 CZK
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Vzorec: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215.23 g/mol
Bod tání: 228…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665741
CAS číslo: 100524-19-4