1,2-Diethynylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49074-250MG
APOSOR49074-250MGEA
2820
CZK
APOSOR49074-250MG
1,2-Diethynylbenzene
1,2-Diethynylbenzene
Vzorec:
C₁₀H₆ MW: 126,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28164040 CAS číslo: 21792-52-9 |