Tisk…
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49065-1G OR49065-250MG
APOSOR49065-1GEA 6680 CZK
APOSOR49065-1G APOSOR49065-250MG
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926335
CAS číslo: 1207557-36-5