Tisk…
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49063-25G
APOSOR49063-25GEA 1660 CZK
APOSOR49063-25G
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407819
CAS číslo: 1224944-77-7