Tisk…
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49062-1G
APOSOR49062-1GEA 9720 CZK
APOSOR49062-1G
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₉N₃O₃
MW: 207,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21607426
CAS číslo: 1026456-01-8