(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
cis-Cyclopentane-1,3-diol
OR49056-1G
OR49056-250MG
APOSOR49056-1GEA
26250
CZK
APOSOR49056-1G
APOSOR49056-250MG
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.132 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13619671 CAS číslo: 16326-97-9 |