Tisk…
N-(2-Pyridyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49047-1G OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA 14490 CZK
APOSOR49047-1G APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00459601
CAS číslo: 4589-12-2