Tisk…
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4900-1G OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA 7870 CZK
APOSOR4900-1G APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084956
CAS číslo: 89659-68-7