Tisk…
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-(carboxymethyl)guaiacol, 5-Bromo-4-(carboxymethyl)-2-methoxyphenol
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 5960 CZK
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₄
MW: 261.069 g/mol
Bod tání: 174…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079715
CAS číslo: 181517-98-6