Tisk…
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4891-500MG OR4891-100MG
APOSOR4891-500MGEA 0 CZK
APOSOR4891-500MG APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₃
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00209948
CAS číslo: 28026-16-6