Tisk…
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 622 CZK
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016507
CAS číslo: 85-57-4
EINECS: 201-616-4