8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4843-10G
OR4843-1G
OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA
40340
CZK
APOSOR4843-10G
APOSOR4843-1G
APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₃S₂ Bod tání: 280…282 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00631699 CAS číslo: 5825-36-5 |