Tisk…
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 5200 CZK
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,543 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783823
CAS číslo: 141113-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III