Tisk…
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 1780 CZK
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
MW: 327,902 g/mol
Bod tání: 94…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17012734
CAS číslo: 63037-63-8