Tisk…
2-Formylcinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 3410 CZK
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840500
CAS číslo: 130036-17-8