Tisk…
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48128-1G OR48128-25G OR48128-5G
APOSOR48128-1GEA 0 CZK
APOSOR48128-1G APOSOR48128-25G APOSOR48128-5G
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27665414
CAS číslo: 82769-01-5