Tisk…
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48127-25G
APOSOR48127-25GEA 2820 CZK
APOSOR48127-25G
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Vzorec: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06737776
CAS číslo: 58016-28-7