Tisk…
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 15510 CZK
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739064
CAS číslo: 145414-31-9