Tisk…
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48124-1G OR48124-500MG
APOSOR48124-1GEA 32730 CZK
APOSOR48124-1G APOSOR48124-500MG
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19215486
CAS číslo: 1132814-49-3