N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR48122-25G
OR48122-5G
OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA
1660
CZK
APOSOR48122-25G
APOSOR48122-5G
APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Vzorec:
C₁₂H₁₁ClN₂ Bod tání: 117…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007686 CAS číslo: 68817-71-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...