Tisk…
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48117-1G OR48117-250MG
APOSOR48117-1GEA 2400 CZK
APOSOR48117-1G APOSOR48117-250MG
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31700579
CAS číslo: 1856321-53-3