Tisk…
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 16340 CZK
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27942409
CAS číslo: 1232505-77-9