Tisk…
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 5920 CZK
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₂H₈BrN₃O
MW: 290,115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07381956
CAS číslo: 1275259-26-1